Key Documents
28471-U
Supelco
Colonna GC capillare SLB®-5ms
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinonimo/i:
colonna GC, SPB-5, 5% difenile, spettr massa
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
Conformità normativa
FDA LIB 4423
Parametri
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Applicazione: La fase equivalente fenilica al 5% fornisce un ordine di eluizione al punto di ebollizione con un lieve aumento della selettività, specialmente per i composti aromatici. Le caratteristiche di scarso rilascio, l′inerzia e la natura durevole di questa colonna la rendono la prima scelta per gli analiti ambientali (quali semivolatili, pesticidi, PCB ed erbicidi) e per tutte le situazioni che richiedono una colonna non polare a basso rilascio.
CodiceUSP: Questa colonna soddisfa i requisiti USP G27 e G36.
Fase:
  • legata e altamente reticolata
  • Polimero di silfenilene praticamente equivalente per polarità al poli(5% difenil/95% dimetil silossano)
Limiti temp.:
  • ≤D. I. 0,32 mm: da -60 °C a 340 °C (isotermica) o 360 °C (programmata)
  • ≥D. I. 0,53 mm: da -60 °C a 330 °C (isotermica) o 340 °C (programmata)
Applicazioni
  • Determinazione dei residui dei pesticidi propargite, tebuconazolo e bromopropilato nelle giuggiole verdi di Taiwan mediante gascromatografia-spettrometria di massa in tandem. Questo studio ha utilizzato la colonna GC capillare SLB-5ms per analizzare i residui di pesticidi nei prodotti agricoli. Il metodo ha dimostrato elevate sensibilità e specificità, evidenziando l'efficacia della colonna in matrici di campioni complessi (Zhang et al., 2014).
  • Caratterizzazione di colonne capillari a liquidi ionici per l'analisi in gascromatografia-spettrometria di massa di esteri metilici di acidi grassi. La ricerca ha esplorato le prestazioni delle colonne GC capillari SLB-5ms per l'analisi di esteri metilici di acidi grassi. La colonna ha mostrato una risoluzione e una stabilità superiori, dimostrandosi uno strumento prezioso per l'analisi dei lipidi in applicazioni biochimiche (Zeng et al., 2013).
Altre note
Offriamo un′ampia gamma di accessori per cromatografia, incluse le siringhe analitiche
Note legali
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tommy W McGaha et al.
PloS one, 10(3), e0118904-e0118904 (2015-03-19)
The suite of pheromones that promote communal oviposition by Simulium vittatum, a North American black fly species, was identified and characterized using gas chromatography-mass spectrometry, electrophysiological, and behavioral bioassays. Behavioral assays demonstrated that communal oviposition was induced by egg-derived compounds
Sophie Duclos et al.
Proteomics, 11(5), 854-864 (2011-02-01)
The essential roles of the endovacuolar system in health and disease call for the development of new tools allowing a better understanding of the complex molecular machinery involved in endocytic processes. We took advantage of the floating properties of small
Lisa Simonsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(5), 1011-1017 (2010-03-20)
We investigate the Ca(2+)-triggered fusion of lipid vesicles site-selectively tethered to a DNA-modified supported lipid bilayer array, with the DNA strands designed such that hybridization occurs in a zipperlike fashion. Prior to the addition of Ca(2+), which is observed to
Rasha M Faty et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(2), 1842-1859 (2015-01-28)
Bromination of N-substituted homophthalimides and tetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-diones produces 4,4-dibromohomophthalimide and 8,8-dibromo-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively, that can be used as precursors for spiro derivatives. The dibromo derivatives react with different binucleophilic reagents to produce several spiroisoquinoline and spirotetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively. Reaction
Annie Xu Zeng et al.
Analytica chimica acta, 803, 166-173 (2013-11-13)
Due to their distinct chemical properties, the application of ionic liquid (IL) compounds as gas chromatography (GC) stationary phases offer unique GC separation especially in the analysis of geometric and positional fatty acid methyl ester (FAME) isomers. Elution behaviour of
Articoli
Resolving by Mass
GC Analysis of Neroli Essential Oil on SLB®-5ms
Compared to conventional PSA/C18/GCB cleanup, cannabis extracts cleaned with the Supel QuE Verde mixture showed lower GC/MS background, and better recoveries for many pesticides.
Protocolli
GC Analysis of PBDE Flame-Retardant Compounds
Extraction and Analysis of PAHs in Olive Oil using Molecularly Imprinted Polymer SPE and GC-MS
The primary column is used to determine presence of the target analytes in the sample; the secondary column of a different selectivity confirms whether a positive match.
Vedi tutto
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GCMostra di più