Key Documents
20411
Supelco
Lana di vetro
Silanized, pkg of 50 g
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41121800
agenzia
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
Confezionamento
pkg of 50 g
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Descrizione generale
La lana di vetro è costituita da brevi fibre di vetro e non è infiammabile. È comunemente considerata un materiale termoisolante per imbarcazioni, automobili, condutture dell′aria condizionata e tubi delle forniture idriche. Viene inoltre usata come materiale fonoassorbente nelle sale da concerto, negli studi e nelle sale cinematografiche. Soprattutto non è cancerogena per gli esseri umani.
Zaffi di lana vengono spesso impiegati nei liner per iniettori GC per migliorare la vaporizzazione dei campioni e/o per impedire l′ingresso nella colonna di materiale non volatile. Possono essere usati anche in colonne GC impaccate, provette per il desorbimento del solvente, provette per il desorbimento termico e trappole di spurgo per trattenere i letti adsorbenti.
Applicazioni
È possibile usare la colonna gascromatografica impaccata con lana di vetro silanizzata in una procedura sperimentale per la misurazione e la raccolta di oli essenziali e commestibili.
Altre note
Silanizzata per l′uso generico
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 339-344 (1984)
Shayla Salzman et al.
Science advances, 6(24), eaay6169-eaay6169 (2020-06-26)
Most cycads engage in brood-site pollination mutualisms, yet the mechanism by which the Cycadales entice pollination services from diverse insect mutualists remains unknown. Here, we characterize a push-pull pollination mechanism between a New World cycad and its weevil pollinators that
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)
Keunhong Jeong et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(11), 1089-1093 (2018-06-02)
Parahydrogen is a potentially significant source of hyperpolarization. However, a heat exchanger at an ultralow temperature, which is normally sustained wastefully using liquid nitrogen, is essential for the generation of hyperpolarized parahydrogen. In order to cut down on the use