Documenti fondamentali
20409
Supelco
Lana di vetro
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 10 g
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41121800
Confezionamento
pkg of 10 g
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Descrizione generale
Zaffi di lana vengono spesso impiegati nei liner per iniettori GC per migliorare la vaporizzazione dei campioni e/o per impedire l′ingresso nella colonna di materiale non volatile. Possono essere usati anche in colonne GC impaccate, provette per il desorbimento del solvente, provette per il desorbimento termico e trappole di spurgo per trattenere i letti adsorbenti.
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is also used as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.
Applicazioni
Silanized glass wool gas chromatographic packed column maybe used in an experimental procedure for measuring and collecting volatiles from edible oils.
Altre note
Pesticide Grade (Silanized) for applications that involve active analytes, such as organochlorine and/or organophosphorous pesticides
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)