G003580
US EPA Method 8082: GC Analysis of Aroclor 1016/1260 (PCBs) on SLB®-5ms
suitable for GC
Sinonimo/i:
28471-U, 46846-U, Aroclor, US EPA Method 608
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 100 °C (2 min), 15 °C/min to 330 °C (3 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 330 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec, constant
injection: 2 μL splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: Aroclor standard mix 1 (46846-U) diluted to 500 ppb / 50 ppb (Aroclors / surrogates) in n-hexane
applicazioni
environmental
Risultati analitici
Note legali
Analita
Accessorio
Colonna analitica
Precolonna
Raccomandato
Richiesto ma non fornito
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)