CRM48460
Pesticide Surrogate Spike Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Pesticide Surrogate Spike Mix
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 8081
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL each component in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Endocrine system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)