25312
SPB®-608 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Sinonimo/i:
SPB-608, 30M .50UM.53MM
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
Parametri
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
265
df
0.50
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Categorie correlate
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.