Documenti fondamentali
27214-U
Supelco
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
Misura × spessore
11 mm × 1.0 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Applicazioni
Crimp seals with PTFE/silicone septa may be used to seal the water samples during the analysis of BTEX in BTEX contaminated waters, using static headspace extraction, followed by gas chromatography with photoionization detection (HS-GC-PID).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Engineering and microbiological aspects of BTEX removal in bioreactors under sulfate-reducing conditions.
Firmino MIP, et al.
Chemical Engineering Journal, 260, 503-512 (2015)