Documenti fondamentali
27473
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
red aluminum seal, seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Materiali
PTFE/red rubber septum
red aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Diam. sigillo
11 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)