27005
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/silicone septum
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
black phenolic cap (open-top)
red PTFE/silicone septum
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with Varian 8100/8200 Autosampler
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)