Z291722
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
glass (conical)
Confezionamento
pkg of 200 ea
D.E. × alt.
5 mm × 29 mm
Misura
0.10 mL
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291722-5PAK | |
Z291722-5X1PAK | |
Z291722-1PAK |