27142
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum liner
black phenolic solid cap
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
Raccordi
thread for 13-425
Compatibilità
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Descrizione generale
Screw caps are available as solid caps with aluminum liner. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps can withstand a maximum temperature of 205° C.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)