Documenti fondamentali
27115-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Amber Glass Storage Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)