Documenti fondamentali
27018
Supelco
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Confezionamento
pkg of 100 ea
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 13-425
Compatibilità
for use with 4 mL vial
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)