Documenti fondamentali
Z291927
Supelco
WISP 48-position autosampler vials
Polypropylene cap convenience pack, PTFE liner
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE liner
Caratteristiche
closure type polypropylene cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Descrizione generale
Constructed of borosilicate glass. Screw-thread vials use 11 mm septa and 13-425 threaded screw-caps.
Contains 4mL clear glass, screw-thread vials, 0.01in. thick white PTFE septa, and polypropylene cap.
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Note legali
WISP is a trademark of Waters
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291927-1PAK4061832326603