Documenti fondamentali
27094-U
Supelco
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
black phenolic hole cap
Caratteristiche
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
no septum
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
149 °C temp. limit
diam. × alt.
12 mm × 9 mm
Diam. fori
5 mm
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with 2 mL vial with 8/425 thread
Descrizione generale
Screw caps (thread 8-425, no septum) are available as hole caps for use with sealing septa. The black phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)