27008
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccordi
thread for 18-400
Categorie correlate
Descrizione generale
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)