Documenti fondamentali
27088-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 15 mL, amber glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Amber Glass Screw Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
21 mm × 70 mm × 12 mm
Volume
15 mL
Raccordi
thread for 18-400
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)