27161
Flaconcini, con tappo a vite Thermoset in tinta unita verde con liner in PTFE, preassemblati, conf. da 100
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Sinonimo/i:
PK100 15ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caratteristiche
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccordi
thread for 18-400
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)