Documenti fondamentali
27001-U
Supelco
Flaconcini, con tappo a vite Thermoset in tinta unita verde con liner in PTFE, preassemblati, conf. da 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Sinonimo/i:
FLACONCINO AMBRATO DA 4 ML PER PK100, COLLO A VITE, TAPPO SOLIDO CON LINER IN PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caratteristiche
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Descrizione generale
I flaconcini (4 mL), dotati di collo a vite con tappo solido Thermoset verde e liner in PTFE, sono adatti all′iniezione di campioni da un autocampionatore. L′ago dell′autocampionatore perfora il cappuccio durante l′iniezione e preleva le aliquote di campione richieste dai flaconcini. Il vetro ambrato protegge i campioni sensibili dall′esposizione ai raggi UV.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)