27519
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccordi
thread for 18-400
Descrizione generale
Septum is blue PTFE on white silicone.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)