Key Documents
21015
Supelco
Female Luer Coupler
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
Confezionamento
pkg of 20 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with male luer to male luer
Descrizione generale
Female Luer Coupler is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)