Z102466
Luer-to-Luer connector
male Luer lock to male Luer lock, nickel plated
Sinonimo/i:
Luer connector, Luer fitting
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Materiali
nickel plated
Produttore/marchio commerciale
Popper 6177
Categorie correlate
Descrizione generale
Water tested 45 psi.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z102466-1EA | 4061832529790 |