24856
Male Luer Fitting for 1/4 in. Tubing
pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Male Luer Fitting for 1/4 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)