CAD6185
Adapter, FLL to Fistula tip (plated brass)
FLL to fistula tip (plated brass)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 6185
Descrizione generale
- Plated brass or 316 stainless steel
- Meets ISO 594 specifications
- Final assembly water tested at 45 PSI
Female Luer Lock (FLL) - contains a tabbed hub for secure fitting to a threaded male Luer lock.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD6185-10EA | 4061832517537 |