SAB4503836
Anti-phospho-STAT2 (pTyr690) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-IMD44, Anti-ISGF-3, Anti-P113, Anti-PTORCH3, Anti-STAT113
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 97 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr690)
Informazioni sul gene
human ... STAT2(6773)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 656-705
Applicazioni
- for western blotting
- for immunofluorescence staining
- for flow cytometric staining
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)