Documenti fondamentali
CAD6186
Adapter, FLL to Pomeroy ear tip (plated brass)
FLL to pomeroy ear tip (plated brass)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.03
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 6186
Descrizione generale
  • Plated brass or 316 stainless steel
  • Meets ISO 594 specifications
  • Final assembly water tested at 45 PSI
Female Luer Lock (FLL) - contains a tabbed hub for secure fitting to a threaded male Luer lock.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CAD6186-10EA4061832517544