57608-U
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 2 mL, PE frit included, pk of 50
Sinonimo/i:
reversible empty SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Descrizione
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
Confezionamento
pk of 50
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
2 mL
applicazioni
food and beverages
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
57608-U | 4061832628547 |