52791-U
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits
Sinonimo/i:
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 5000
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
52791-U | 4061833666678 |