20600-U
ORBO™ 1000 Precleaned Small PUF Plug, Replacement
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Sinonimo/i:
Small PUF Cartridges
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
polyurethane (foam)
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
Descrizione
Replacement Plug
Small PUF
Nome Commerciale
ORBO™
Caratteristiche
precleaned
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 1000
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
22 mm × 7.6 cm
Matrice
PUF Polyurethane foam
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorie correlate
Descrizione generale
ORBO™-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor).
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
20600-U | 4061835551378 |