Documenti fondamentali
21038
Supelco
Quartz Filter, 32mm diameter
(d)
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Quartz Filter along with filter cartridge assembly enables simultaneous sampling of both the gas and particulate fractions.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)