Documenti fondamentali
AQFA03700
Millipore
Filtri a membrana in quarzo
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in fibra di quarzo senza legante
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
agenzia
in accordance with NIOSH 5040
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Diametro
37 mm
Diam. filtro
37 mm
Spessore
430 μm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri a membrana in fibra di quarzo (tipo AQFA) sono adatti per la determinazione delle concentrazioni di metalli pesanti e di piccole quantità di particolati (come previsto, per esempio, dal metodo US EPA PM 10 per il monitoraggio dell′aria ambiente)
Applicazioni
  • Determinazione della concentrazione dei metalli pesanti e di particelle in quantitativi ridotti
  • Monitoraggio del PM10 come previsto dall′EPA• Monitoraggio del PM2,5
  • Analisi delle microplastiche
I filtri a membrana in fibra di quarzo senza legante sono stati impiegati:
  • per preparare film sottili di plasma disidratato da analizzare mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR)
  • per il campionamento di particolato diesel (diesel particulate matter, DPM) e per l′analisi del carbonio elementare (EC) e del carbonio organico (OC)
  • per il campionamento dell′aria negli ambienti di lavoro al fine di analizzare la presenza di alcanolammine
Caratteristiche e vantaggi
  • Composti da fibre di quarzo e privi di fibre di vetro o leganti
  • L′innovativa composizione impedisce che, a differenza dei filtri in fibra di vetro, il filtro reagisca con gas acidi, evitando così risultati falsati.
  • I filtri in quarzo danno prova di buona stabilità nel peso e nella forma.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13