Documenti fondamentali
21233-U
Supelco
ORBO 1500 Precleaned Small PUF/Amberlite XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 22 mm × 10 cm, pkg of 3 ea
Sinonimo/i:
Small PUF Cartridges
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Materiali
polyurethane (foam)
Livello qualitativo
Descrizione
PUF/XAD-2/PUF Layers; Each PUF 30 mm L; 1.5g Amberlite™ XAD™-2
assembled
Nome Commerciale
ORBO
Caratteristiche
precleaned
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 1500
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
22 mm × 10 cm
Compatibilità
suitable for (Research pesticides)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
ORBO-1500 cartridges are recommended for Pesticide/PCB applications. Sampling Rate: 1-5 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)