Documenti fondamentali
21033
Supelco
Filter Cartridge
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Filter Cartridge consists of 1 O-ring, 1 filter cartridge body, 1 filter ring, and 1 cartridge screw cap.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)