T7659
Trypsin Inhibitor, Defined (1X) Solution
Animal component free, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
solution
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Stato fisico
Ricostituzione
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Natural trypsin Inhibitors also known as serine protease inhibitors (serpins) are the largest and most diverse family of protease inhibitors. Serpins control the activation and catabolism of proteins by the inhibition of serine proteases in vivo.