Key Documents
T7513
Sigma-Aldrich
Trombina
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
PM
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
N° accesso UniProt
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... F2(280685)
Azioni biochim/fisiol
Serin proteasi che scinde in modo selettivo i legami Arg-Gly nel fibrinogeno per formare fibrina e i fibrinopeptidi A e B.
Definizione di unità
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Stato fisico
Lyophilized from saline sodium citrate buffer, pH 6.5
Risultati analitici
La procedura del saggio NIH impiega 0,2 mL di plasma diluito (1:1 con soluzione fisiologica) come substrato e 0,1 mL di campione di trombina (stabilizzato in una soluzione di albumina tamponata all′1%) sulla base di una modificazione del metodo di Biggs. Per determinare le concentrazioni di trombina si usano solo tempi di coagulazione nell′intervallo di 15-25 secondi.
L′attività è espressa in unità NIH ottenute per confronto diretto con uno Standard di riferimento della trombina NIH, Lotto K.
Altre note
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Thrombin from human plasma
Roche
10602400001
Thrombin
Thrombin human BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
T9326
Thrombin human
Trombina lyophilized powder, ≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sigma-Aldrich
T1063
Trombina
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
1.12374
Thrombin
Trombina lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T4393
Trombina
U Seligsohn
Haemophilia : the official journal of the World Federation of Hemophilia, 18 Suppl 4, 161-165 (2012-06-29)
For patients affected by severe inherited platelet dysfunctions, e.g. Glanzmann thrombasthenia (GT) or Bernard-Soulier syndrome (BSS), platelet transfusion is frequently needed for controlling spontaneous bleeding, and is always needed when trauma occurs or surgery is performed. For the mild-to-moderate bleeding
J Y Chueh et al.
AJNR. American journal of neuroradiology, 32(7), 1237-1244 (2011-05-21)
Mechanical behavior of the thromboembolus is one of the key factors that determine the efficacy of thrombectomy devices for revascularization in AIS. We characterized the mechanical properties and composition of thromboemboli from clinical cases and compared them with commonly used
B Bijina et al.
Saudi journal of biological sciences, 18(3), 273-281 (2011-07-01)
Protease inhibitors are well known to have several applications in medicine and biotechnology. Several plant sources are known to return potential protease inhibitors. In this study plants belonging to different families of Leguminosae, Malvaceae, Rutaceae, Graminae and Moringaceae were screened
Andrea Stöhr et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 63, 189-198 (2013-07-31)
Myosin-binding protein C (Mybpc3)-targeted knock-in mice (KI) recapitulate typical aspects of human hypertrophic cardiomyopathy. We evaluated whether these functional alterations can be reproduced in engineered heart tissue (EHT) and yield novel mechanistic information on the function of cMyBP-C. EHTs were
N J Royle et al.
Somatic cell and molecular genetics, 13(3), 285-292 (1987-05-01)
The gene for human prothrombin, or factor II (F2) has been assigned to 11p11-q12 by the combined use of a panel of somatic cell hybrid DNAs and in situ hybridization, using both cDNA and genomic probes. In addition, the cDNA
Articoli
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Protocolli
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.