T4257
Tripentadecanoin
≥99%
Sinonimo/i:
TG(15:0/15:0/15:0), 1,2,3-Tripentadecanoylglycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-46(49)52-43-45(54-48(51)42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)44-53-47(50)41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h45H,4-44H2,1-3H3
CLJLWABDLPQTHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A rare natural lipid induces neuroglobin expression to prevent amyloid oligomers toxicity and retinal neurodegeneration.: This study explores the protective effects of a rare natural lipid, presumably including Tripentadecanoin, on neurodegeneration. It specifically focuses on neuroglobin expression to combat amyloid oligomers′ toxicity in the retina (Oamen et al., 2022).
- Analysis of fatty acid content and composition in microalgae.: This research details methods for analyzing fatty acid content and composition in microalgae, providing insights into how Tripentadecanoin and similar fatty acids are profiled in these organisms (Breuer et al., 2013).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?