T9126
Glyceryl trioctanoate
≥95% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Tricapryloylglycerol, 1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glycerol tricaprylate, Glycerol trioctanoate, Glyceryl tricaprylate, Tricaprylin, Trioctanoin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
vegetable oil ( (coconut and palm kernel oils))
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
233 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as a solvent for quercetin dihydrate and used to study its healing effect on full thickness epidermal burn wound in Wistar
- in the preparation of homogenous solution of silver complexes with different ligands to study its healing effect in a Wistar rat model of full-thickness burn
- in the preparation of oil-water emulsions
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?