850360P
Avanti
17:0 PC
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
PC(17:0/17:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (850360P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850360P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850360P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3
RTWAYAIMWLNAJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard for phospholipids in fatty acid analysis
- as a component in the extraction mixture for lipid extraction from frozen leaf tissue
- as an internal standard and a component in methanol: methyl tert-butyl ether (MTBE) extraction buffer for the determination of metabolite levels in tumor and normal tissues using gas chromatography-mass spectrometrometer (GC-MS)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto