N0756
N-Nitrosodiethylamine
liquid, nitrosamine
Sinonimo/i:
Diethylnitrosamine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-Nitrosodiethylamine, liquid
Stato
liquid
Livello qualitativo
Colore
yellow
P. ebollizione
177 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Carcinogenesis and Epigenetics