40334
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Sinonimo/i:
Diethylnitrosamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(N=O)(CC)CC
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-Nitrosodiethylamine belongs to the group of toxic nitrosamines, known to show carcinogenic, mutagenic, and hepatotoxic properties. It is formed as a byproduct during food processing, pharmaceutical processing, and water treatment. As a result, they are generally found in water, fish, meat, drug substances, etc.
Applicazioni
- Simultaneous analysis of N-nitrosodiethanolamine, N-nitrosodiethylamine, triethanolamine, diethanolamine in cosmetic samples using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS)
- Solid phase extraction of N-nitrosodimethylamine and N-nitrosomethylethylamine from eight sartans, ranitidine, and metformin and also the fortified products of these drugs, for quantification by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS)
- Multi-residue analysis of seven restricted nitrosamines in two body creams and two shower gel samples by vortex-assisted reversed-phase dispersive liquid-liquid microextraction (VA-RP-DLLME) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
- Quantitative analysis of four nitrosamines in four sartan drug substances— candesartan cilexetil, olmesartan medoxomi, irbesartan, and valsartan, by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS)
- Determination of eight volatile nitrosamines in 28 popular meat product samples using ultrasonic solvent extraction combined with solid phase microextraction (SPME) and GC-MS
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)