PHR2408
N-Nitrosodiethylamine (NDEA)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N-Nitrosodiethylamine, Diethylnitrosamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1466652
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
P. ebollizione
177 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Lisinopril API and its final product
- Sitagliptin and metformin hydrochlorideimmediate and extended-release formulations
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)