T2151
Tri-epta-decanoato di glicerolo
≥99%
Sinonimo/i:
TG(17:0/17:0/17:0), 1,2,3-Triepta-decanoil-glicerolo, Triepta-decanoino
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h51H,4-50H2,1-3H3
FBFWDBGUSMGXPI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- come standard esterno, in analisi mediante gascromatografia (GC) per l′estrazione dei lipidi dei semi di soia
- come soluzione standard interna, per correggere l′efficacia della transesterificazione nel corso dell′analisi di lipidi mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID)
- in cloroformio, come standard interno per dissolvere i lipidi totali ricavati da foglie fresche di N. benthamiana per l′analisi mediante cromatografia su strato sottile (TLC) e per analizzarne il contenuto in acidi grassi mediante GC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?