T5016
Glyceryl tristearate
≥99%
Sinonimo/i:
TG(18:0/18:0/18:0), 1,2,3-Trioctadecanoylglycerol, Glycerol tristearate, Tristearin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3
DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Rifabutin-loaded solid lipid nanoparticles for inhaled antitubercular therapy: Physicochemical and in vitro studies.: The research demonstrates the use of glyceryl tristearate in the development of rifabutin-loaded solid lipid nanoparticles, which shows promise for inhaled antitubercular therapy, suggesting an improvement in the therapeutic efficacy and reduction of systemic side effects (Gaspar DP et al., 2016).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?