T9517
Glyceryl trilinoleate
≥98% (TLC), liquid
Sinonimo/i:
TG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)), 1,2,3-Tri-(cis,cis-9,12-octadecadienoyl)glycerol, 1,2,3-Trilinoleoylglycerol, Glycerol trilinoleate, Trilinolein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
liquid
Densità
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
Applicazioni
- Gum Arabic-Stabilized Ferric Oxyhydroxide Nanoparticles for Efficient and Targeted Intestinal Delivery of Bioavailable Iron.: This research explores the use of glyceryl trilinoleate in stabilizing nanoparticles for targeted iron delivery, highlighting its potential in improving bioavailability and therapeutic efficiency (Li et al., 2023).
Confezionamento
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.