Documenti fondamentali
G005877
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 (Acetone-Acetonitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: [A] acetone; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 914 psi (63 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
sample: 5% soybean oil in acetone (w/v)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Risultati analitici
Soybean oil was analyzed as 5% diluted sample in acetone (w/v)
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    LLL
    OOO
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)