47122
Soybean oil
analytical standard
Sinonimo/i:
Soya oil from Glycine max
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.4743 (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
oleic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
These reference materials can be used as qualitative standards. They provide an excellent means of standardizing the lipid procedures and comparing the results to others. Packed in an amber ampule under nitrogen.
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.