Documenti fondamentali
T3882
Sigma-Aldrich
Gliceril tritridecanoato
≥99%
Sinonimo/i:
TG(13:0/13:0/13:0), 1,2,3-tritridecanoilglicerolo, Tritridecanoin (C13:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H80O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
681.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3
UDXANBFMQUOKTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Il gliceril tritridecanoato è stato usato come standard interno per l′estrazione dei lipidi totali da omogenato di muscolo. È stato inoltre utilizzato in toluene come standard interno per la determinazione del contenuto lipidico e della composizione in acidi grassi (FA) di foraggi e di concentrati utilizzando una procedura di estrazione-transesterificazione in un unico passaggio.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Luís M Rodríguez-Alcalá et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(35), 7680-7686 (2017-08-10)
This study aimed to assess the oral absorption and plasma kinetics of two main isomers contained in commercial conjugated linoleic acid (CLA)-rich oil (Tonalin TG-80), rumenic acid (RA), and C18:2 trans-10, cis-12. The isomer plasma disposition after the single oral
Ana Luiza Fontes et al.
Scientific reports, 8(1), 15591-15591 (2018-10-24)
Current research on lipids is highlighting their relevant role in metabolic/signaling pathways. Conjugated fatty acids (CFA), namely isomers of linoleic and linolenic acid (i.e. CLA and CLNA, respectively) can positively modulate inflammation processes and energy metabolism, promoting anti-carcinogenic and antioxidant
Jimena Lavandera et al.
The British journal of nutrition, 118(11), 906-913 (2017-11-28)
Conjugated linoleic acid (CLA) might regulate the lipid depots in liver and adipose tissue. As there is an association between maternal nutrition, fat depots and risk of offspring chronic disease, the aim was to investigate the effect of maternal CLA