T3300
DL-Tryptophan
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (±)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, DL-3β-Indolylalanine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
DL-Tryptophan, ≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
289-290 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: water (7:3): soluble
Stringa SMILE
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a medium supplement in Psilocybe atrobrunnea and Psilocybe serbica for the synthesis of psychotropic compounds
- as an optimal medium supplement for culturing yeast, Pichia stipitis
- for chiral separation experiments using Hewlett-Packard HP3D CE capillary electrophoresis system(HPCE)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Nota sulla preparazione
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?