93659
L-Tryptophan
≥99.5% (NT), BioUltra
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Tryptophan, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (NT)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D −31.5±1°, c = 1% in H2O
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
Colore
white
Punto di fusione
280-285 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
0.5 M HCl: 0.1 g/mL at 20 °C, clear, colorless to faintly yellow
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 326 nm in 0.5 M HCl at 0.5 M
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1