797103
5-Hydroxy-DL-tryptophan
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, DL-5-HTP
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
298-300 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
NC(Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)
LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)